Learn More
Witeg™ Embudo de polvo de vidrio borosilicatado con cono ST
Descripción
- Cono ST
- Fabricados en vidrio de borosilicato
- Disponible en una variedad de conos, ángulos y diámetros
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del tubo (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Ángulo | 60° |
| Tamaño del cono | 29/32 |
| Tipo de producto | Embudo |