missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Embudo de polvo de vidrio borosilicatado, de 75 a 80 mm

Código de producto. 11847800
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
Entre 75 y 80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
11847800 Entre 75 y 80 mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11847800

Marca: Witeg™ 1 129 020

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los embudos de polvo de vidrio de borosilicato Witeg™ están disponibles en una variedad de conos, ángulos y diámetros exteriores.

  • Fabricadas de vidrio de borosilicatado
  • Disponible en una variedad de conos, ángulos y diámetros

Especificaciones

Diámetro del área superior (métrico) Entre 75 y 80 mm
Material Vidrio de borosilicato
Ángulo 40°
Tipo de producto Embudo
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.