Learn More
BRAND™ Embudo de polvo de vidrio borosilicatado
Código de producto. p-8003555 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diámetro del tubo (métrico):
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
25 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10683392
Marca: BRAND™ 146519
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato. El embudo de polvo de vidrio de borosilicato BRAND™ incluye un borde superior pulido al fuego y esmerilado. El vástago ancho y corto es óptimo para facilitar el paso de polvo y otros materiales molidos.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Borde superior pulido al fuego y esmerilado.
  • El tubo ancho y corto es óptimo para canalización de polvo y otros materiales de suelo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Diámetro del tubo (métrico) 25 mm
Material Vidrio de borosilicato