Learn More
IKA™ Matraz para polvo de vidrio de borosilicato
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Matraz para polvo |
| Para utilizar con (equipo) | Rotavapores RV 10,301 de 1000 ml |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen (métrico) | 1000 mL |
| Peso (métrico) | 100 g |