Learn More
GPE Scientific™ Trituradoras de tejidos de vidrio de borosilicato Potter
Código de producto. 11776893
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
55mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11776893 5 ml paquete de 2
11786893 10 ml paquete de 2
11706913 55mL paquete de 2
3 options
Código de producto. 11776893
Marca: GPE Scientific™ 20610F
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Holgura (métrico) 0,152 - 0,254mm
Esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Trituradora de tejido
Longitud (métrico) 95mm
Longitud de la mano de mortero (métrico) 65mm
Material de la mano de mortero Vidrio