Descripción
- Totalmente esterilizables en autoclave
- Disponibles en una gama de capacidades
- Distancia de molienda de mano de mortero y mortero de 0,076 a 0,126 mm
- Fabricados con vidrio de calibre de precisión con una maja de PTFE
- Se suministran con una varilla de acero inoxidable para su uso con un motor eléctrico
- El asa de acero inoxidable opcional para molienda manual está disponible por separado (n.º de ref. 20310)
Especificaciones
Especificaciones
| Holgura (métrico) | 0,076 - 0,126mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Homogeneizadores |
| Longitud (métrico) | 80mm |
| Longitud de la mano de mortero (métrico) | 250mm |
| Material de la mano de mortero | Acero inoxidable |