Learn More
Kimble Chase™ Columna de vidrio de borosilicato para cromatografía simple
Código de producto. 13446349
Change view
Click to view available options
Capacidad de columna:
15 ml
25 ml
340 ml
440 ml
567 ml
589 ml
900 ml
965 ml
981 ml
1608 ml
1929 ml
2149 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad de columna unitSize
13446349 900 ml cada uno
11867453 15 ml cada uno
11877483 1608 ml cada uno
11887483 1929 ml cada uno
11837493 2149 ml cada uno
11877453 25 ml cada uno
11827483 340 ml cada uno
11857473 440 ml cada uno
11837483 567 ml cada uno
11857483 981 ml cada uno
11867483 965 ml cada uno
11847483 589 ml cada uno
12 options
Código de producto. 13446349
Marca: Kimble Chase™ 4205300275
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de intercambio de iones
Cantidad 1 unidad
Diámetro interior (métrico) 41 mm
Tipo Columna de cromatografía plana
Tipo USP Tipo I
Capacidad de columna 900 ml
Longitud (métrico) 700 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Tapón de llave de paso de PTFE