Learn More
Kimble Chase™ Columna de vidrio de borosilicato para cromatografía simple
Código de producto. 11867483
Change view
Click to view available options
Capacidad de columna:
15 ml
25 ml
340 ml
440 ml
567 ml
589 ml
900 ml
965 ml
981 ml
1608 ml
1929 ml
2149 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad de columna unitSize
11867483 965 ml cada uno
11867453 15 ml cada uno
11877483 1608 ml cada uno
11887483 1929 ml cada uno
11837493 2149 ml cada uno
11877453 25 ml cada uno
11827483 340 ml cada uno
11857473 440 ml cada uno
11837483 567 ml cada uno
13446349 900 ml cada uno
11857483 981 ml cada uno
11847483 589 ml cada uno
12 options
Código de producto. 11867483
Marca: Kimble Chase™ 4205300630
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de intercambio de iones
Cantidad 1 unidad
Diámetro interior (métrico) 64 mm
Tipo Columna de cromatografía plana
Tipo USP Tipo I
Capacidad de columna 965 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Tapón de llave de paso de PTFE
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.