Learn More
Kimble Chase™ Columna de vidrio de borosilicato para cromatografía simple
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de intercambio de iones |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro interior (métrico) | 38 mm |
| Tipo | Columna de cromatografía plana |
| Tipo USP | Tipo I |
| Capacidad de columna | 567 ml |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Incluye | Tapón de llave de paso de PTFE |