Learn More
Placa Petri de vidrio sodocálcico
Código de producto. 16120751 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Altura (métrico):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 18
paquete de 20
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
16120751 60 mm 12 mm paquete de 20
16190741 100 mm 15 mm paquete de 20
12921408 100 mm 15 mm paquete de 18
12901408 60 mm 12 mm paquete de 18
16130751 120 mm 20 mm paquete de 20
12931408 120 mm 20 mm paquete de 18
12941408 150 mm 25 mm cada uno
16110751 150 mm 25 mm paquete de 20
12911408 80 mm 15 mm paquete de 18
9 options
Código de producto. 16120751
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Placa de petri de alta calidad, con tapa.
  • Fabricado en vidrio sodocálcico
  • Incluye tapa
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Material Vidrio sodocálcico
Forma Redondo
Tipo Placa de Petri
Altura (métrico) 12 mm
Diámetro (métrico) 60 mm