Learn More
Corning™ Pipetas Pasteur de vidrio borosilicatado
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
146 mm
229 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
Description
- Disponible en prácticos envases a granel
- Su único uso elimina el peligro de contaminación cruzada de muestras o reactivos de laboratorio valiosos
- Incluyen una constricción de una pulgada por debajo de la parte superior para facilitar el uso de tapones
- Ideal para trabajar en estudios de bacteriología, inmunología, hematología y serología.
- Se utilizan para procedimientos de banco de sangre y de química clínica
Spécification
Spécification
| Diámetro exterior (métrico) | 6,5 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Idóneas para trabajo de transferencia no volumétrica rápida en estudios de bacteriología, inmunología, hematología y serología, así como banco de sangre y procedimientos de química clínica |
| Cantidad | 1000/Paq. |
| Estilo de punta | Redondo |
| Longitud (métrico) | 229 mm |
| Tipo | Pipeta Pasteur |
| Desechables | Sí |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu