Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos cuadrados de vidrio
Código de producto. 12353138 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Longitud (métrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Anchura (métrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
paquete de 200
Codice prodotto. Grosor (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
12353138 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 20 mm 20 mm paquete de 200
12323128 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 18 mm 18 mm paquete de 200
12343138 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 18 mm 18 mm paquete de 200
12333128 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 22 mm 22 mm paquete de 200
12363138 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 22 mm 22 mm paquete de 200
11338503 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 24 mm 24 mm paquete de 200
12393138 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 24 mm 24 mm paquete de 200
7 options
Codice prodotto. 12353138
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Los cubreobjetos cuadrados de vidrio están disponibles en una variedad de tamaños. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
  • Fabricado con vidrio sodocálcico de color transparente
  • Con corte, grosor y precisión dimensional uniformes
  • Sin burbujas ni desperfectos
Specifica
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Cuadrada
Material Vidrio sodocálcico
Longitud (métrico) 20 mm
Anchura (métrico) 20 mm
Grosor (métrico) #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
Cantidad 200/paq.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.