Learn More
Fisherbrand™ Matraces Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado
Código de producto. 15499093 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 ml
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 ml
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15499093 50 mL paquete de 10
15409103 100 ml paquete de 10
11982233 2000 mL paquete de 10
15459103 2000 mL cada uno
11992203 3000 ml cada uno
15469103 3000 ml cada uno
15479103 5 L cada uno
15419103 200 mL paquete de 10
15429103 250 mL paquete de 10
11952233 300 mL paquete de 10
15439103 500 mL paquete de 10
15449103 1000 mL paquete de 10
12 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15499093
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los matraces Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ son cónicos y están graduados.
  • Graduados
  • ISO 1773
  • Vidrio de borosilicato
  • Cónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1773
Diámetro exterior del cuello (métrico) 22 mm
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 90 mm
Forma Cónicos
Graduated Sí
Mouth Style Estrecha
Diámetro exterior (métrico) 51 mm