Learn More
Fisherbrand™ Matraces Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado
Código de producto. 11982233 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 ml
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 ml
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 11982233
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los matraces Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ son cónicos y están graduados.
Erlenmeyer, graduado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1773
Diámetro exterior del cuello (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 280 mm
Forma Cónicos
Graduated Sí
Mouth Style Estrecha
Diámetro exterior (métrico) 166 mm