Learn More
Fisherbrand™ Tubos de pared media de vidrio de borosilicato
Código de producto. p-8000192 Tienda Fisherbrand Productos
Encompass
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
10mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
11706517 10mm paquete de 20
1 options
Código de producto. 11706517
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluye una excelente resistencia mecánica y bajo coeficiente de expansión. Los tubos de pared media capilares de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ son muy resistentes a productos químicos y a choques térmicos.
Borosilicate glass provides strength and reliability in harsh laboratory testing conditions (i.e. heat, chemicals).
  • Linear expansivity: 3.3 x 10-6/°C
  • Refracting index: 1.475nD
  • Softening point: 820°C
  • Nominal dimensions and tolerance
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro exterior (imperial) 10mm
Longitud global (métrico) 500 mm L
Cantidad de embalaje 20/paquete
Tipo de producto Tubos de vidrio