Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo con reborde de pared media de vidrio de borosilicato
Código de producto. 15812285 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Longitud (métrico):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15812285 16 mm 150 mm paquete de 100
15882275 12 mm 100 mm paquete de 100
15862285 16 mm 100 mm paquete de 100
15872285 16 mm 125 mm paquete de 100
15882285 18 mm 150 mm paquete de 100
15892285 24 mm 150 mm paquete de 50
6 options
Código de producto. 15812285
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio de borosilicato con un diseño de pared media. Los tubos de ensayo con reborde con pared media de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
  • Características: paredes de resistencia media con borde
  • Grado: Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3
  • Conforme a: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 100/Paq.
Con reborde
Diámetro (métrico) 16 mm