Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo sin reborde de pared media de vidrio de borosilicato
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Con reborde | No |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |