Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo sin reborde de pared media de vidrio de borosilicato
Código de producto. 15862275 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
18 mm
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15862275 12 mm 75 mm paquete de 100
15842285 16 mm 100 mm paquete de 100
15832295 18 mm 150 mm paquete de 100
3 options
Código de producto. 15862275
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio de borosilicato con un diseño de pared media. Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio de borosilicato Fisherbrand™trade; son ideales para trabajos químicos y biológicos.
  • Características: paredes de resistencia media sin borde
  • Grado: Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3
  • Conforme a: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 100/Paq.
Con reborde No
Diámetro (métrico) 12 mm