Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.º por caja | Paquete de 4 |
| Cantidad | Paquete de 4 |
| Color del tapón | Naranja |
| Tipo de producto | Frasco para medios de cultivo |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |