Learn More
Kartell™ Mortero de vidrio borosilicato para trituradora de tejidos
Código de producto. 10297900
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2mL
5 ml
10 ml
15mL.
50 ml
Diámetro exterior (métrico):
8mm
12 mm
15mm
16mm
32mm
Longitud (métrico):
120mm
135 mm
150mm
155mm
195mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10297900 5 ml 12 mm 135 mm cada uno
10713091 2mL 8mm 120mm cada uno
10166090 10 ml 15mm 150mm cada uno
10044330 15mL. 16mm 155mm cada uno
10782911 50 ml 32mm 195mm cada uno
5 options
Código de producto. 10297900
Marca: Kartell™ 0610500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El mortero de vidrio de borosilicato Kartell™ para trituradora de tejidos es un recipiente sólido en el que se pueden triturar muestras con una mano de mortero.
  • La mano de mortero de PTFE se vende por separado.
  • Perfecta para pequeñas cantidades de tejido.
  • Los volúmenes indicados son volúmenes de trabajo.
  • Evite que el calor generado sea excesivo, ya que podría provocar la unión.
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Mortero
Para utilizar con (equipo) Mano de mortero
Longitud (métrico) 135 mm