Learn More
Kartell™ Mortero de vidrio borosilicato para trituradora de tejidos
Código de producto. 10166090
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2mL
5 ml
10 ml
15mL.
50 ml
Diámetro exterior (métrico):
8mm
12 mm
15mm
16mm
32mm
Longitud (métrico):
120mm
135 mm
150mm
155mm
195mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10166090 10 ml 15mm 150mm cada uno
10713091 2mL 8mm 120mm cada uno
10044330 15mL. 16mm 155mm cada uno
10782911 50 ml 32mm 195mm cada uno
10297900 5 ml 12 mm 135 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10166090
Marca: Kartell™ 0611000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El mortero de vidrio de borosilicato Kartell™ para trituradora de tejidos es un recipiente sólido en el que se pueden triturar muestras con una mano de mortero.
  • La mano de mortero de PTFE se vende por separado.
  • Perfecta para pequeñas cantidades de tejido.
  • Los volúmenes indicados son volúmenes de trabajo.
  • Evite que el calor generado sea excesivo, ya que podría provocar la unión.
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 15mm
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Mortero
Para utilizar con (equipo) Mano de mortero
Longitud (métrico) 150mm