Learn More
Kartell™ Mortero de vidrio borosilicato para trituradora de tejidos
Descripción
- La mano de mortero de PTFE se vende por separado.
- Perfecta para pequeñas cantidades de tejido.
- Los volúmenes indicados son volúmenes de trabajo.
- Evite que el calor generado sea excesivo, ya que podría provocar la unión.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 16mm |
| Capacidad (métrico) | 15mL. |
| Tipo de producto | Mortero |
| Para utilizar con (equipo) | Mano de mortero |
| Longitud (métrico) | 155mm |