Learn More
Tapón de vidrio de borosilicato expandido hueco de longitud C
Código de producto. 11377804
Click to view available options
Altura (métrico):
55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 11377804
Marca: Quickfit 2595/05M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el uso con instrumental de vidrio articulado Quickfit™ y otro instrumental de vidrio que tiene conectores de vidrio esmerilado con una longitud C más corta
  • Ideal para el uso con instrumental de vidrio articulado Quickfit™ y otro instrumental de vidrio que tiene conectores de vidrio esmerilado con una longitud «C» más corta
  • Supera los requisitos de ISO 383
  • Vidrio de borosilicato para durabilidad química y rendimiento a alta temperatura
  • Construcción expandida hueca para reducir el peso
  • El cabezal hexagonal evita que el tapón ruede y proporciona un buen agarre
  • La parte superior del tapón es plana o ligeramente cóncava, lo que le permite mantenerse fijo en el extremo y evitar la contaminación de la superficie del suelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Instrumental articulado y otro instrumental de vidrio con tomas de vidrio esmeriladas con longitud «C» más corta QuickFit
Tipo Tapón
Altura (métrico) 55 mm