Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapones huecos con punta, placa hexagonal
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
- Conforme a DIN 12252, forma C
- Disponibles con conos de diversos tamaños
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/paq. |
| Junta cónica estándar | NS 7/16 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tapón hueco |