Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, rimless, heavy wall
Código de producto. p-7139320 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
16 mm
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
Capacidad (métrico):
14 mL
17 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
15892275 16 mm 125 mm 14 mL paquete de 100
15862295 16 mm 150 mm 17 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15892275
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados en vidrio de borosilicato con un diseño de paredes resistentes para ofrecer una gran resistencia al calor y a los productos químicos. Fisherbrand™ Los tubos de ensayo sin borde de pared pesada de vidrio de borosilicato son ideales para trabajos químicos y biológicos.
  • Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y así iniciar reacciones adicionales es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio. Para este trabajo se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de pruebas y las muestras preliminares se suelen realizar en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia eliminadas.
  • Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3
  • De paredes gruesas y por lo tanto mecánicamente muy resistente
  • Con fondo redondo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Capacidad (métrico) 14 mL
Longitud (métrico) 125 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro (métrico) 16 mm
Grosor de pared 1.8 mm