Learn More
JG Finneran Associates™ Viales con espacio de cabeza de vidrio borosilicatado
Código de producto. 12336989
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 mL
10 mL
20 mL
27 mL
Tipo de tapón:
Encapsulado con borde biselado
Plano, encapsulado
Diámetro exterior (imperial):
22 mm
23 mm
30 mm
Altura (métrico):
38 mm
46 mm
60 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12336989
Marca: JG Finneran Associates™ 3270203060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forma un sello hermético para un análisis preciso con resultados reproducibles. Los viales con espacio de cabeza de vidrio borosilicatado JG Finneran™ son viales para capsular de 20 mm fabricados con vidrio transparente de tipo 1 para su uso en una gran variedad de aplicaciones.
  • Disponible en vidrio borosilicatado de tipo I transparente
  • Con borde plano superior o biselado de 20 mm de acabado con tapón de rosca
  • Los viales se utilizan para calentar la muestra hasta que la concentración de fases líquida y gaseosa están en equilibrio
  • A continuación, se toma una muestra de la fase gaseosa (espacio de cabeza) para su análisis
  • El vial y el tapón forman un sello hermético para un análisis preciso con resultados reproducibles
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 30 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 27 mL
Para utilizar con (aplicación) Se utilizan para calentar la muestra hasta que la concentración de fases líquida y gaseosa están en equilibrio.
Incluye Cierre de rosca de aluminio/tapón de rosca de polietileno
Estilo de cuello Para capsular
N.° por paquete 100
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Plano, encapsulado
Altura (métrico) 60 mm
Cantidad 100/paq.
Tamaño del tapón 20 mm
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático Shimadzu