Learn More
JG Finneran Associates™ Viales con espacio de cabeza de vidrio borosilicatado
Descripción
- Disponible en vidrio borosilicatado de tipo I transparente
- Con borde plano superior o biselado de 20 mm de acabado con tapón de rosca
- Los viales se utilizan para calentar la muestra hasta que la concentración de fases líquida y gaseosa están en equilibrio
- A continuación, se toma una muestra de la fase gaseosa (espacio de cabeza) para su análisis
- El vial y el tapón forman un sello hermético para un análisis preciso con resultados reproducibles
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 23 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utilizan para calentar la muestra hasta que la concentración de fases líquida y gaseosa están en equilibrio. |
| Estilo de cuello | Para capsular |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Aluminio |
| Tipo de tapón | Encapsulado con borde biselado |
| Cantidad | 100/paq. |
| Mostrar más |