Learn More
Brand™ Cubreobjetos de vidrio borosilicatado para hemacitómetros
Código de producto. p-8010048 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
24 mm
Anchura (métrico):
24 mm
26 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10101731 24 mm 24 mm paquete de 100
10663972 20 mm 26 mm 100 PCS
2 options
Código de producto. 10101731
Marca: Brand™ 723014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con los estándares DIN ISO 8255. Los cubreobjetos de vidrio de borosilicato para hemacitómetros BRAND™ se diferencian de los cubreobjetos normales por su superficie lisa y pulida. Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Cumple con las normas DIN ISO 8255.
  • Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79 CE.
  • Índice de refracción ne = 1,52 ±0,01,
  • Número Abbe ve = 56,5 ±0,5.
  • Tolerancia de planicidad ± 3 µm.
  • Se diferencian de los cubreobjetos normales por su superficie lisa y pulida.
  • 2 cubreobjetos de vidrio envasados en una bolsa de plástico, separados por papel de tejido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos de vidrio para hemacitómetros
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 24 mm
Anchura (métrico) 24 mm
Grosor (métrico) 0,4 mm
Dimensiones (L x An) 24 x 24 mm