Learn More
Fisherbrand™ Morteros para homogeneizador de borosilicato de uso general
Código de producto. 15361321 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15mL
30 ml
55mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15361321 30 ml cada uno
15351321 15mL cada uno
15371321 55mL cada uno
15321321 5 ml cada uno
15331321 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15361321
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el uso durante las fases iniciales de preparación de muestras para descomponer y alterar una amplia gama de materiales como tejidos animales o vegetales, productos alimenticios y suelos. Los morteros de homogeneizadores de vidrio de borosilicato de uso general Fisherbrand™ son trituradores de tejido fabricados con vidrio de borosilicato duradero.
  • Esterilizables en autoclave
  • Disponibles en una gama de capacidades
  • Para su uso con las majas del homogeneizador borosilicatado Fisherbrand
Especificaciones
Holgura (métrico) 0,152 - 0,254mm
Esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 30 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Homogeneizadores
Longitud (métrico) 105mm
Longitud de la mano de mortero (métrico) 250mm
Material de la mano de mortero Vidrio