Learn More
GPE Scientific™ Caudalímetro de vidrio de borosilicato con escala lineal
Código de producto. 11792715
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
De 10,2 a 102 cc/min
De 27,8 a 278 cc/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11792715 De 27,8 a 278 cc/min cada uno
11782715 De 10,2 a 102 cc/min cada uno
2 options
Código de producto. 11792715
Marca: GPE Scientific™ 10306
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo Caudalímetro
Exactitud ± 5%
Caudal de aire De 27,8 a 278 cc/min
Material del envase Aluminio anodizado
Float Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Aire
Longitud (métrico) 150mm
Repetibilidad ±0,25%
Báscula Bolsa
Válvula Aguja integral
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.