Learn More
GPE Scientific™ Caudalímetro de vidrio de borosilicato con escala lineal
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro |
| Exactitud | ± 5% |
| Caudal de aire | De 27,8 a 278 cc/min |
| Material del envase | Aluminio anodizado |
| Float Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Aire |
| Longitud (métrico) | 150mm |
| Repetibilidad | ±0,25% |
| Báscula | Bolsa |
| Válvula | Aguja integral |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?