Learn More
Karl Hecht™ Revestimiento Duran de vidrio borosilicatado
Código de producto. 10564042
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
Enchufe: 19/26
Enchufe: 29/32
Enchufe: 45/40
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
45/50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño del cono unitSize
10564042 Enchufe: 29/32 14/23 cada uno
10155241 Enchufe: 29/32 24/29 cada uno
10297571 Enchufe: 45/40 29/32 cada uno
10629631 Enchufe: 29/32 19/26 cada uno
10237291 Enchufe: 19/26 24/29 cada uno
10788102 Enchufe: 19/26 29/32 cada uno
10583462 Enchufe: 29/32 45/50 cada uno
10309451 Enchufe: 19/26 14/23 cada uno
8 options
Código de producto. 10564042
Marca: Karl Hecht™ 42387010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For the quick and secure connection of glass joints in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Reduction and Expansion Adapters are manufactured from durable DURAN™ borosilicate 3.3 glass.
  • Solid rim
  • Acc. to DIN 12257
  • Reinforced ground joint
Especificaciones
Tamaño del cono 14/23
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Manguito Duran
Cantidad 1 Each
N.º de junta cónica estándar Enchufe: 29/32