Learn More
Karl Hecht™ Revestimiento Duran de vidrio borosilicatado
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
Enchufe: 19/26
Enchufe: 29/32
Enchufe: 45/40
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
45/50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Solid rim
- Acc. to DIN 12257
- Reinforced ground joint
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | 14/23 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Duran sleeve |
| Cantidad | 1 Each |
| N.º de junta cónica estándar | Enchufe: 19/26 |