Learn More
Embudos de goteo de vidrio de borosilicato graduados Pyrex™ con cono y llave de PTFE
Click to view available options
Número de junta:
19/26
29/32
Graduaciones:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Tiene una escala de graduación doble que indica el volumen de líquido contenido/liberado
- Cumple con ISO 4800.
- Tiene llave de PTFE intercambiable para un rendimiento sin grasa
- Cono interior de vástago para facilitar el ajuste en conjuntos Quickfit™
- Graduaciones en esmalte blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
| Descripción | Tapón de PP |
| Graduado | Esmalte blanco |
| Incluye | Cono |
| Graduaciones | 20 ml |
| Número de junta | 29/32 |
| Tipo de producto | Embudo cuentagotas |