Learn More
Embudos de goteo de vidrio de borosilicato graduados Pyrex™ con cono y llave de PTFE
Código de producto. 11830341
Change view
Click to view available options
Número de junta:
19/26
29/32
Graduaciones:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número de junta Graduaciones unitSize
11830341 29/32 10 ml cada uno
11810341 19/26 2 ml cada uno
11850341 29/32 20 ml cada uno
11890331 19/26 1 ml cada uno
12913671 29/32 5 ml cada uno
5 options
Código de producto. 11830341
Marca: Pyrex 443354
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tiene una escala de graduación doble que indica el volumen de líquido contenido/liberado
  • Cumple con ISO 4800.
  • Tiene llave de PTFE intercambiable para un rendimiento sin grasa
  • Cono interior de vástago para facilitar el ajuste en conjuntos Quickfit™
  • Graduaciones en esmalte blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4800
Descripción Tapón de PP
Graduado Esmalte blanco
Incluye Cono
Graduaciones 10 ml
Número de junta 29/32
Tipo de producto Embudo cuentagotas