Learn More
Cabeza de destilación de vidrio de borosilicato QuickFit™
Código de producto. 15517970
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
29/32, 19/26
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
15517970 29/32, 19/26 paquete de 5
1 options
Código de producto. 15517970
Marca: Quickfit SH30/42/SC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Encaja en la parte superior de una columna de fraccionamiento para proporcionar una cabeza divisoria de líquido eficaz.
  • Con condensador con camisa integral
  • El líquido que sale del condensador se dirige hacia una llave de paso GP Rotaflo™
  • El ajuste de la llave de paso controla la proporción de líquido devuelto a la columna o recogido
  • Adaptador de tapón de rosca para la inserción del termómetro
  • Brazo lateral para ventilación o conexión al suministro de vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cabeza de destilación
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 3585
Para utilizar con (equipo) Condensador con camisa integral
Junta cónica estándar 29/32, 19/26