Learn More
Tubo de digestión de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma
Código de producto. p-8012581
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
16 mm
26 mm
42 mm
Longitud global (métrico):
145 mm
255 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
12425426 16 mm 145 mm paquete de 5
12435426 42 mm 300 mm paquete de 5
15597990 26 mm 255 mm paquete de 20
15587990 26 mm 300 mm paquete de 20
4 options
Código de producto. 12425426
Marca: Quickfit TJ15/16/1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para su uso con calentadores de bloques
  • Contiene toma esmerilada con precisión Quickfit para aceptar condensadores de aire
  • Fabricadas con vidrio de borosilicato para ofrecer la máxima durabilidad química y térmica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro exterior (imperial) 16 mm
Longitud global (métrico) 145 mm
Cantidad de embalaje 5/paq.
Tipo de producto Tubo de digestión con toma