Learn More
Rogo Sampaic™ Cubreobjetos de vidrio borosilicatado
Click to view available options
:
Tamaño: 24 x 32 mm (Pr. x An.)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubreobjetos |
| Forma | Rectángulo |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud (métrico) | 24 mm |
| Anchura (métrico) | 32 mm |
| Grosor (métrico) | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
| Cantidad | 100/paq. |