Learn More
Rogo Sampaic™ Cubreobjetos de vidrio
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
24 mm
Material:
Vidrio de borosilicato
Vidrio sodocálcico
Cantidad:
100/paq.
200/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
paquete de 100
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubreobjetos |
| Forma | Rectángulo y cuadrado |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud (métrico) | 24 mm |
| Cantidad | 200/paq. |