Learn More
Rogo Sampaic™ Cubreobjetos de vidrio
Código de producto. 13286718
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
24 mm
Material:
Vidrio de borosilicato
Vidrio sodocálcico
Cantidad:
100/paq.
200/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Material Cantidad unitSize
13286718 14 mm Vidrio sodocálcico 100/paq. 100 PCS
11727394 24 mm Vidrio de borosilicato 200/paq. 200 PCS
11747394 24 mm Vidrio de borosilicato 100/paq. 100 PCS
11737394 22 mm Vidrio de borosilicato 100/paq. 100 PCS
13236718 18 mm Vidrio sodocálcico 100/paq. paquete de 100
13286708 - Vidrio de borosilicato 100/paq. paquete de 100
13266718 24 mm Vidrio sodocálcico 100/paq. paquete de 100
13226718 - Vidrio sodocálcico 100/paq. paquete de 100
13296708 - Vidrio sodocálcico 100/paq. paquete de 100
13206718 24 mm Vidrio sodocálcico 100/paq. paquete de 100
13276718 12 mm Vidrio sodocálcico 100/paq. paquete de 100
13216728 18 mm Vidrio sodocálcico 100/paq. paquete de 100
12 options
Código de producto. 13286718
Marca: Rogo Sampaic™ BPD030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conservan y protegen las muestras en los portaobjetos.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Rectángulo y cuadrado
Material Vidrio sodocálcico
Longitud (métrico) 14 mm
Cantidad 100/paq.