Learn More
Marienfeld Superior™ Laminillas cubreobjetos de vidrio borosilicato
Código de producto. 10729032
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10729032 24 x 24 mm paquete de 2000
10311422 15 x 15 mm paquete de 1000
10249771 18 x 18 mm paquete de 1000
10311472 24 x 24 mm paquete de 1000
10076371 24 x 60 mm paquete de 1000
10609182 24 x 32 mm paquete de 1000
10066371 24 x 40 mm paquete de 1000
10498611 20 x 20 mm paquete de 1000
10046361 21 x 26 mm paquete de 2000
10199631 24 x 46 mm paquete de 1000
10629372 24 x 50 mm paquete de 1000
11 options
Código de producto. 10729032
Marca: Marienfeld Superior™ 0101062
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use Marienfeld Superior™ cubreobjetos de vidrio borosilicato. Los vidrios brindan calidad, confiabilidad y rendimiento para sus necesidades de microscopía de laboratorio. Son de material fácilmente separable y perfectamente adecuados para el trabajo con montadores automáticos.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos D 263™ M de primera clase hidrolítica
  • Para microscopía de luz y fluorescencia, especialmente en ciencias médicas y biológicas
  • Excelente planicidad, absolutamente incoloros, perfectamente transparentes
  • Índice de refracción ne: 1,5255
  • Valor Abbe ve: 55
  • Conforme a DIN ISO 8255
  • Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Tipo de producto Laminillas cubreobjetos
Forma Cuadrado
Material Vidrio borosilicato D 263™ M
Grosor (métrico) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Dimensiones (L x An) 24 x 24 mm
Para utilizar con (equipo) Láminas portaobjetos
Certificaciones Marca CE
Cantidad 2000