Learn More
Marienfeld Superior™ Laminillas cubreobjetos de vidrio borosilicato
Código de producto. 10381652
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10381652 24 mm paquete de 1000
10259911 20 mm paquete de 1000
10337673 25 mm paquete de 1000
10178011 10 mm paquete de 1000
10006111 12 mm paquete de 1000
10004470 16 mm paquete de 1000
10249911 18 mm paquete de 1000
7 options
Código de producto. 10381652
Marca: Marienfeld Superior™ 0111640
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use Marienfeld Superior™ cubreobjetos de vidrio borosilicato. Los vidrios brindan calidad, confiabilidad y rendimiento para sus necesidades de microscopía de laboratorio. Son de material fácilmente separable y perfectamente adecuados para el trabajo con montadores automáticos.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos D 263™ M de primera clase hidrolítica
  • Para microscopía de luz y fluorescencia, especialmente en ciencias médicas y biológicas
  • Excelente planicidad, absolutamente incoloros, perfectamente transparentes
  • Índice de refracción ne: 1,5255
  • Valor Abbe ve: 55
  • Conforme a DIN ISO 8255
  • Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Tipo de producto Laminillas cubreobjetos
Forma Redondo
Material Vidrio borosilicato D 263™ M
Grosor (métrico) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Diámetro (métrico) 24 mm
Para utilizar con (equipo) Láminas portaobjetos
Certificaciones Marca CE
Cantidad 1000