Descripción
- Vidrio borosilicatado transparente
- Clase hidrolítica 1
- Grosor n.º 1 (de 0,13 a 0,17 mm)
- Índice de refracción ne = 1,52 ±0,01
- Número Abbe ve = 56,5 ±0,5.
- La producción totalmente automatizada garantiza una calidad lista para usar: limpia, sin polvo ni grasa y sin distorsión
- Planicidad dentro ± de 3 µm.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubreobjetos de vidrio |
| Forma | Cuadrada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Grosor (métrico) | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
| Dimensiones (L x An) | 22 x 22 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos para microscopía |
| Cantidad | 2000 |