Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación cónicos de vidrio de borosilicato con tapón de vidrio macizo, escala
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Con conector de NS y tapón de PE
- con tapón de vidrio macizo
- con dispositivo de retención de rosca
- con escala (aprox. volumen /ml)
- material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 2Pack |
| Material del tope | Polietileno |