Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación, con tapón de PTFE y escala
Código de producto. 11836084
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11836084
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04006173
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar componentes. Los embudos de separación Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón de PTFE y escala se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
  • Con escala (volumen aprox./ml)
  • Con tapón de PTFE
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Material del tope Polietileno