Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación, con tapón de PTFE y escala
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Con escala (volumen aprox./ml)
- Con tapón de PTFE
- Con conector de NS y tapón de PE
- Con dispositivo de retención de rosca
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 2Pack |
| Material del tope | Polietileno |