Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación cónicos de vidrio de borosilicato con tapón de vidrio
Código de producto. 15310895
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15310895 1000 ml paquete de 2
11925966 100 ml 2 PCS
10333421 2000 mL cada uno
10748921 50 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15310895 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04004170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar componentes. Los embudos de separación Lenz Laborglasinstrumente™ de conformidad con Squibb, con tapón PTFE están fabricados con vidrio borosilicatado DURAN™ duradero.
  • Sin escala
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Spécification
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Material del tope Polietileno
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.