Learn More
BRAND™ Bureta automática compacta BLAUBRAND™ con frasco de vidrio
Código de producto. 10125134 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10125134 10 ml cada uno
10719345 50 ml 1 PCS
2 options
Código de producto. 10125134
Marca: BRAND™ 23919
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rápida de desmontar y fácil de limpiar. La bureta automática compacta BRAND™ BLAUBRAND™ con frasco también es fácil de reparar porque todos los componentes individuales son reemplazables.
  • Fabricadas de vidrio de borosilicato
  • Clase AS, marcado DE-M
  • Graduaciones en azul
  • Llave de paso de PTFE desmontable.
  • DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Todas las buretas automáticas BLAUBRAND™ se suministran con un número de lote y un certificado de lote adjunto en el embalaje original. A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
  • Incluye tubo para bureta con tira Schellbach y puesta a cero automática, llave de paso con punta de precisión, tubo de llenado (PVC, transparente), cabezal de bomba y frasco de vidrio sodocálcico de 2000 ml
  • Los soportes, las abrazaderas para bureta y los fuelles de caucho se venden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 775 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Frasco de vidrio
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,2 ml
Tipo Bureta automática
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385, USP