Learn More
Fisherbrand™ Bureta de vidrio de borosilicato de clase AS con tapa de teflón
Código de producto. p-8001886 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10450893 25 mL cada uno
10738081 50 ml cada uno
11566913 50 ml cada uno
3 options
Código de producto. 10450893
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cumple con las normas BS-IS 385. La bureta de vidrio de borosilicato de clase AS con tapón de teflón Fisherbrand™ incluye un único calibre con llave de paso de PTFE intercambiable. Las graduaciones de cerámica de color azul facilitan la evaluación del volumen.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Único calibre con llave de paso de PTFE intercambiable
  • Graduaciones de cerámica azul
  • Clase AS, conformidad con BS-ISO 385
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 mL
Incluye Único calibre, llave de paso intercambiable
Báscula Azul
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ± 0,05 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS