Learn More
Kimble Chase™ Columna de vidrio de borosilicato para cromatografía con disco fritado y tapón con llave de paso de PTFE
Código de producto. 11857433
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
500 mm
600 mm
Diámetro interior (métrico):
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
11857433 600 mm 75 mm cada uno
11827433 500 mm 64 mm cada uno
11837433 600 mm 64 mm cada uno
11847433 500 mm 75 mm cada uno
11857423 300 mm 38 mm cada uno
13416349 500 mm 38 mm cada uno
11807433 300 mm 50 mm cada uno
11817433 300 mm 64 mm cada uno
8 options
Código de producto. 11857433
Marca: Kimble Chase™ 4205400760
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columna de cromatografía Gravity fabricada con tubos de pared media conllave de paso de PTFE 821000
  • con fritado de vidrio con una porosidad de 40-60 micrómetros en el extremo inferior que actúa como soporte para el material de empaquetado de la columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de intercambio de iones
Cantidad 1 unidad
Diámetro interior (métrico) 75 mm
Tipo Columna para cromatografía
Tipo USP Tipo I
Capacidad de columna 2579 ml
Longitud (métrico) 600 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Con disco fritado y tapón con llave de paso de PTFE