Learn More
Kimble Chase™ Columna de vidrio de borosilicato para cromatografía con disco fritado y tapón con llave de paso de PTFE
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
500 mm
600 mm
Diámetro interior (métrico):
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- con fritado de vidrio con una porosidad de 40-60 micrómetros en el extremo inferior que actúa como soporte para el material de empaquetado de la columna
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de intercambio de iones |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro interior (métrico) | 38 mm |
| Tipo | Columna para cromatografía |
| Tipo USP | Tipo I |
| Capacidad de columna | 340 ml |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Incluye | Con disco fritado y tapón con llave de paso de PTFE |